Få mere at vide
22-Keto-21-thia-3,6,9-trioxatricosan-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 22-Keto-21-thia-3,6,9-trioxatricosan-1-ol |
| CAS | 130727-50-3 |
| Molekylær formel | C26 H52 O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H52O5S/c1-2-3-4-5-10-13-16-23-32-24-17-14-11-8-6-7-9-12-15-18-29-19-20-30-21-22-31-26(28)25-27/h27H,2-25H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCOCCOCCOC(=O)CO |
| IUPAC navn | 2-[2-(11-nonylsulfanylundecoxy)ethoxy]ethyl 2-hydroxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.75 |
| Formel vægt | 476.3535 |