Få mere at vide
22-Hydroxy Mifepristone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 22-Hydroxy Mifepristone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H35NO3/c1-28-18-25(19-5-8-21(9-6-19)30(2)3)27-23-12-10-22(32)17-20(23)7-11-24(27)26(28)13-15-29(28,33)14-4-16-31/h5-6,8-9,17,24-26,31,33H,7,10-13,15-16,18H2,1-3H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1 |
| Formel vægt | 445.2617 |