Få mere at vide
Justrite™ 22 gallon Sure-Grip™ EX Slimline Ætsende/syrestål sikkerhedsskab med manuel lukkende døre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11965426
Skift visning
Dør stil:
Manuel-luk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil unitSize
11965426 Manuel-luk Hver
1 options
Artikelnummer. 11965426 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 8922021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14222.25 DKK
    11474.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 2747.95 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg sikkerheden på arbejdspladsen og forbedre renligheden med det korrekte sikkerheds- og opbevaringsudstyr. De Justrite™ 22 gallon Sure-Grip™ EX Slimline Ætsende/syrestål sikkerhedsskab med manuel lukkende døre er specielt designet til sikker opbevaring af syrer og ætsende stoffer i laboratorier.
Justrite blåt stål Slimline sikkerhedsskabe til ætsende stoffer har samme kvalitetssikkerhedsfunktioner som skabene til brændbare stoffer. Alle modeller kommer med dobbeltvægskonstruktion, dobbelte ventilationsåbninger, jordforbindelsesledninger, justerbare hylder, lækagesikre tærskler, trepunkts selvlåsende døre og nivelleringsfødder. Manuelt lukkede døre åbner til hele 180 grader og låser sig selv, når de skubbes lukket.
Tekniske data
Oversigt Koldvalset stål (18 ga)
Dimensioner (D x B x H) 18 x 23,25 x 65 tommer.
Dør stil Manuel-luk
Bæreevne 22 gal.
Farve Blå
Materiale Stål (CR)