Få mere at vide
22,23-Dihydrospinasterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,5alpha)-Stigmast-7-en-3-ol |
| CAS | 521-03-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C29 H50 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Stigmast-7-en-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Stigmast-7-en-3β-ol (8CI), Schottenol (6CI), (3β,5α)-Stigmast-7-en-3-ol, 16,17,25,26-Tetrahydroelasterol, 22,23-Dihydrospinasterol, 24-Ethyl-5α-cholest-7-en-3β-ol, 24-Ethyl-5α-cholest-7-ene-3β-ol, 24α-Ethyllathosterol, 5α-Stigmasta-7-en-3β-ol, 7-Stigmasten-3β-ol, 16,17,25,26-Tetrahydro-elasterol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h11,19-23,25-27,30H,7-10,12-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C |
| IUPAC navn | (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.71 |
| Vis mere |