Få mere at vide
22,23-Dihydro-25-cyclohexylavermectin B1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 22,23-Dihydro-25-cyclohexylavermectin B1 |
| CAS | 142680-85-1 |
| Molekylær formel | C50H76O14 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 25-Cyclohexyl-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydroavermectin A1a, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran] Avermectin A1a Derivative, 22,23-Dihydro Doramectin |
| InChI formel | InChI=1S/C50H76O14/c1-27-13-12-16-34-26-57-47-42(51)30(4)21-37(50(34,47)54)48(53)60-36-22-35(63-49(25-36)20-19-29(3)45(64-49)33-14-10-9-11-15-33)18-17-28(2)44(27)61-41-24-39(56-8)46(32(6)59-41)62-40-23-38(55-7)43(52)31(5)58-40/h12-13,16-17,21,27,29,31-33,35-47,51-52,54H,9-11,14-15,18-20,22-26H2,1-8H3/b13-12+,28-17+,34-16+/t27-,29-,31-,32-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46-,47+,49+,50+/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]2OC)O[C@H]3[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]6C[C@@H](C\C=C\3/C)O[C@@]7(CC[C@H](C)[C@H](O7)C8CCCCC8)C6)[C@]45O)C)O[C@@H](C)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 901.13 |
| Formel vægt | 900.5235 |