Få mere at vide
22,23-Didehydro Selamectin(>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5EZ)-22,23-Didehydro Selamectin |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C43H61NO11/c1-24-11-10-14-30-23-50-40-36(44-48)27(4)19-33(43(30,40)47)41(46)52-32-20-31(16-15-25(2)38(24)53-35-21-34(49-6)37(45)28(5)51-35)54-42(22-32)18-17-26(3)39(55-42)29-12-8-7-9-13-29/h10-11,14-15,17-19,24,26,28-29,31-35,37-40,45,47-48H,7-9,12-13,16,20-23H2,1-6H3/b11-10+,25-15+,30-14+,44-36?/t24-,26-,28-,31+,32-,33-,34-,35-,37-,38-,39-,40+,42+,43+/m0/s1 |
| Formel vægt | 767.4245 |