Få mere at vide
HUBER Isoleret rustfrit stålbad 212B, 12 L
Model-:
212 B
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Isoleret rustfrit stålbad 212B, 12L
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Temperaturområde | 200 °C |
| Model- | 212 B |