Få mere at vide
uvex 2125 Xact-Band høreværn
Artikelnummer. 17200311 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Noise Reduction Rating (NRR):
26 dB
Artikelnummer. Noise Reduction Rating (NRR)
17200311 26 dB
1 options
Artikelnummer. 17200311 Leverandør uvex Leverandørnr. 2125372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00 DKK
    210.25 DKK / Pakke med 5
    Spare 18.75 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Letvægts, båndet høreværn med ekstra tommelfingerfordybninger giver effektiv høreværn direkte ind i øregangen.
  • Båndet design forhindrer effektivt, at distraherende lyde, såsom kontakt med tøj, overføres til øret
  • Ergonomisk formede arme giver effektiv hørebeskyttelse direkte ind i øregangen
  • Ekstra tommelfingerfordybninger sikrer hurtig og nem håndtering
  • Erstatningsørepropper kan opbevares i dispenser
  • Letvægtsdesign vejer kun 4 gram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI S3.1974 Nej
Størrelse Fast
Stik farve Limegrøn
Vægt (metrisk) 4 g
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Med ledning Nej
Stikform Oval
Produkttype Ørebånd
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Grå
Dielektrisk Ja
Materiale ABS, polyurethan
Stil Bag-hovedet
Sammenfoldelig Nej
EN 352.2002 EN 352-2