Få mere at vide
uvex 2124 Xact-Fit Multi Genanvendelige Ørepropper med Opbevaringsetui
Artikelnummer. 17290342 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Fast
Lille
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17290342 Lille
17200352 Fast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17290342 Leverandør uvex Leverandørnr. 2124017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00 DKK
    753.23 DKK / Pakke med 50
    Spare 66.77 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Innovative ørepropper med ledning har et unikt ovalt design, der tilpasser sig perfekt til øregangens anatomi. Den vinklede stift reducerer trykket i øret markant, mens den forbliver behagelig at have på i længere tid.
  • Unikt ovalt design tilpasser sig perfekt til øregangens anatomi
  • Vinklet stift reducerer trykket i øret markant
  • Forformede stifter gør det nemt at isætte og fjerne ørepropper
  • Tommelfingerfordybninger for hurtig og nem håndtering
  • Glat, smudsafvisende overflade kan rengøres med mild sæbe og vand
  • Bær behageligt ørepropper med ledning rundt om halsen i støjsvage områder
  • Klar, hygiejnisk æske medfølger til sikker opbevaring, når den ikke er i brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemsigtig, Grå
ANSI S3.1974 Nej
Ledningsfarve Orange
Størrelse Lille
Til brug med (applikation) Variable miljøer
Model- 2124 Xact-Fit Multi
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Med ledning Med ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
Inkluderer Etui i lommestørrelse