Få mere at vide
uvex 2124 Xact-Fit Multi Genanvendelige Ørepropper
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Fast
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Unikt ovalt design tilpasser sig perfekt til øregangens anatomi
- Vinklet stift reducerer trykket i øret markant
- Forformede stifter gør det nemt at isætte og fjerne ørepropper
- Tommelfingerfordybninger for hurtig og nem håndtering
- Glat, smudsafvisende overflade kan rengøres med mild sæbe og vand
- Bær behageligt ørepropper med ledning rundt om halsen i støjsvage områder
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemsigtig, Grå |
| ANSI S3.1974 | Nej |
| Ledningsfarve | Orange |
| Størrelse | Lille |
| Til brug med (applikation) | Variable miljøer |
| Model- | 2124 Xact-Fit Multi |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 26 dB |
| Med ledning | Med ledning |
| Stikform | Oval |
| Produkttype | Ørepropper |
| Vis mere |