Få mere at vide
uvex 2124 Xact-Fit Multi Genanvendelige Ørepropper
Artikelnummer. 17210352 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Fast
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17210352 Lille -
17220352 Fast Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17210352 Leverandør uvex Leverandørnr. 2124019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    767.00 DKK
    705.24 DKK / Pakke med 50
    Spare 61.76 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Innovative ørepropper med ledning har et unikt ovalt design, der tilpasser sig perfekt til øregangens anatomi. Den vinklede stift reducerer trykket i øret markant, mens den forbliver behagelig at have på i længere tid.
  • Unikt ovalt design tilpasser sig perfekt til øregangens anatomi
  • Vinklet stift reducerer trykket i øret markant
  • Forformede stifter gør det nemt at isætte og fjerne ørepropper
  • Tommelfingerfordybninger for hurtig og nem håndtering
  • Glat, smudsafvisende overflade kan rengøres med mild sæbe og vand
  • Bær behageligt ørepropper med ledning rundt om halsen i støjsvage områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemsigtig, Grå
ANSI S3.1974 Nej
Ledningsfarve Orange
Størrelse Lille
Til brug med (applikation) Variable miljøer
Model- 2124 Xact-Fit Multi
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Med ledning Med ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2