Få mere at vide
uvex 2112 Xtra-Fit engangs ørepropper
Artikelnummer. 17230342 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Emballagetype:
Polybag
Refill boks
Par pr pakke:
100
200
250
Pakningsstørrelse:
100 par
250 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype Par pr pakke unitSize
17230342 Polybag 100 100 par
17210342 Polybag 200 -
17220342 Refill boks 250 250 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17230342 Leverandør uvex Leverandørnr. 2112093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 DKK
    139.87 DKK / 100 par
    Spare 12.13 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomiske, præformede ørepropper udvider sig langsomt for at tilpasse sig størrelsen og formen af øregangen, hvilket minimerer lækage og sikrer optimal beskyttelse.
  • Ergonomisk, forformede engangsørepropper
  • Udvid langsomt for at tilpasse sig størrelsen og formen af øregangen
  • Minimeret lækage for optimal beskyttelse
  • Velegnet til større øregange
  • Fås i hygiejniske polyposer eller refillposer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
ANSI S3.1974 Nej
Størrelse Større
Model- 2112 Xtra-Fit
Emballagetype Polybag
Par pr pakke 100
Noise Reduction Rating (NRR) 36 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2