Få mere at vide
uvex 2112 X-Fit engangsørepropper
Artikelnummer. p-7221927 Shop alle Uvex produkter
Emballagetype:
Mini boks
Polybag
Artikelnummer. 17280342
Brand: uvex 2112133
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomiske, præformede ørepropper er kendetegnet ved meget høje isoleringsværdier, hvilket gør dem velegnede til brug i ekstremt støjende omgivelser.
  • Ergonomisk præformede ørepropper kendetegnet ved meget høje isoleringsværdier
  • Blødt skum giver en høj grad af komfort, selv efter længere tids brug
  • Velegnet til brug i ekstremt støjende omgivelser
  • Fås i en hygiejnisk polybag eller detail-miniboks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Limegrøn
ANSI S3.1974 Nej
Størrelse Fast
Model- 2112 X-Fit
Emballagetype Mini boks
Par pr pakke 15
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2