Få mere at vide
uvex 2112 X-Fit engangsørepropper
Artikelnummer. 17280342 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Emballagetype:
Mini boks
Polybag
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype
17280342 Mini boks
17240342 Polybag
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17280342 Leverandør uvex Leverandørnr. 2112133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.45 DKK
    44.73 DKK / 15 par
    Spare 3.72 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Ergonomiske, præformede ørepropper er kendetegnet ved meget høje isoleringsværdier, hvilket gør dem velegnede til brug i ekstremt støjende omgivelser.
  • Ergonomisk præformede ørepropper kendetegnet ved meget høje isoleringsværdier
  • Blødt skum giver en høj grad af komfort, selv efter længere tids brug
  • Velegnet til brug i ekstremt støjende omgivelser
  • Fås i en hygiejnisk polybag eller detail-miniboks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Limegrøn
ANSI S3.1974 Nej
Størrelse Fast
Model- 2112 X-Fit
Emballagetype Mini boks
Par pr pakke 15
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2