Få mere at vide
uvex 2112 X-Fit engangsørepropper
Shop alle Uvex produkter
Emballagetype:
Mini boks
Polybag
Beskrivelse
- Ergonomisk præformede ørepropper kendetegnet ved meget høje isoleringsværdier
- Blødt skum giver en høj grad af komfort, selv efter længere tids brug
- Velegnet til brug i ekstremt støjende omgivelser
- Fås i en hygiejnisk polybag eller detail-miniboks
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Limegrøn |
| ANSI S3.1974 | Nej |
| Størrelse | Fast |
| Model- | 2112 X-Fit |
| Emballagetype | Polybag |
| Par pr pakke | 100 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 37 dB |
| Med ledning | Uden ledning |
| Stikform | Oval |
| Produkttype | Ørepropper |
| Vis mere |