Få mere at vide
uvex 2112 One-Fit Engangs ørepropper
Artikelnummer. p-7221926 Shop alle Uvex produkter
Emballagetype:
Refill taske
Taske
Artikelnummer. 17290332
Brand: uvex 2112045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Karakteriseret ved deres ergonomiske, lukkede overfladedesign One-Fit ørepropper er konstrueret af polyurethanskum for optimal komfort, selv under længere tids brug.
  • Blødt polyurethanskum sikrer komfort selv under længere tids brug
  • Lukket overflade forhindrer fremmedlegemer i at trænge ind
  • Til brug med støjkilder op til 110 db(A)
  • Trådløst, ergonomisk design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Turkis knap
ANSI S3.1974 Nej
Størrelse Fast
Model- 2112 One-Fit
Emballagetype Taske
Par pr pakke 200
Noise Reduction Rating (NRR) 37 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2