Få mere at vide
uvex 2112 One-Fit Engangs ørepropper
Shop alle Uvex produkter
Emballagetype:
Refill taske
Taske
Beskrivelse
- Blødt polyurethanskum sikrer komfort selv under længere tids brug
- Lukket overflade forhindrer fremmedlegemer i at trænge ind
- Til brug med støjkilder op til 110 db(A)
- Trådløst, ergonomisk design
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Turkis knap |
| ANSI S3.1974 | Nej |
| Størrelse | Fast |
| Model- | 2112 One-Fit |
| Emballagetype | Refill taske |
| Par pr pakke | 200 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 37 dB |
| Med ledning | Uden ledning |
| Stikform | Oval |
| Produkttype | Ørepropper |
| Vis mere |