Beskrivelse
- Innovativ form reducerer støj fra det indre øre, der opbygges, når høreværn bæres
- De indbyggede hulrum skaber en større overflade i retning af trommehinden
- Ørepropper er akustisk bløde og absorberer forstyrrende lyde
- Lavere isoleringsevne (24 dB) eliminerer risikoen for overbeskyttelse i områder med moderat støjforurening
- Kompakt størrelse er ideel til transport og til mindre mængder
- Fremragende sprogopfattelse
Specifications
Specifications
| Farve | Limegrøn |
| ANSI S3.1974 | Nej |
| Størrelse | Fast |
| Model- | 2112 Hi-Com |
| Emballagetype | Polybag |
| Par pr pakke | 100 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 24 dB |
| Med ledning | Uden ledning |
| Stikform | Oval |
| Produkttype | Ørepropper |
| Show More |