Få mere at vide
uvex 2112 Com4-Fit ørepropper
Artikelnummer. 15172443 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Emballagetype:
Mini boks
Pakket i par
Polybag
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype
15172443 Pakket i par
17270342 Mini boks
17260342 Polybag
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15172443 Leverandør uvex Leverandørnr. 2112004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00 DKK
    280.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 10.39 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kompakt, præformet design giver en ideel pasform til brugere med mindre øregange. Blød skumkonstruktion sikrer en høj komfort, selv under længere tids brug.
  • Kompakt, ergonomisk, præformet design sidder behageligt på personer med mindre øregange
  • Blød skumkonstruktion giver en høj komfort, selv efter meget lang tids brug
  • Lukket hud forhindrer fremmedlegemer i at trænge ind i overfladen
  • Ideel til transport og til mindre mængder
  • Velegnet til brug ved lave støjniveauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 352-2:2002
Pude materiale PU skum
Størrelse Lille
Model- 2112 Com4-Fit
Emballagetype Pakket i par
Noise Reduction Rating (NRR) 33 db
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Engangsbrug
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Nej