Description
- Ørepropper med ledning kan bæres komfortabelt rundt om halsen i områder med lav støj
- Glat, smudsafvisende overflade kan nemt rengøres med vand og sæbe
- Opfylder standard EN 352-2 med yderligere krav W
- Klar boks medfølger til hygiejnisk opbevaring, når den ikke er i brug
EN 352 Yderligere krav
- W - Advarselssignal hørelse, generelt
Specifications
Specifications
| Farve | Gul |
| ANSI S3.1974 | Nej |
| Størrelse | Større |
| Model- | Whisper Supreme |
| Emballagetype | Hygiejnisk boks |
| Par pr pakke | 50 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | na |
| Med ledning | Med ledning |
| Stikform | Oval |
| Produkttype | Ørepropper |
| Show More |