Beskrivelse
- Ørepropper med ledning kan bæres behageligt omkring halsen i områder med lav støj
- En glat, snavsafvisende overflade kan nemt rengøres med sæbe og vand
- Opfylder standard EN 352-2 med yderligere krav S og W
- Gennemsigtig æske følger med til hygiejnisk opbevaring, når den ikke er i brug
EN 352 Yderligere krav
- S - Signalhøring i jernbanesporoverbygningskonstruktion
- W - Advarselssignal høring, generelt
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| ANSI S3.1974 | Nej |
| Størrelse | Fast |
| Til brug med (applikation) | Konstruktion, elinstallation og maskindrift |
| Model- | Hviske |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 23 dB |
| Med ledning | Med ledning |
| Stikform | Oval |
| Produkttype | Ørepropper |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |