Få mere at vide
uvex 2111 Whisper+ genanvendelige ørepropper
Artikelnummer. 17210332 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
27 dB
Artikelnummer.
17210332 27 dB
1 options
Artikelnummer. 17210332 Leverandør uvex Leverandørnr. 2111238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 DKK
    682.85 DKK / 50 par
    Spare 62.15 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Den glatte, smudsafvisende overflade på hviskeørepropper kan nemt rengøres med sæbe og vand for at forhindre potentielle øreskader forårsaget af snavspartikler. Ørepropper leveres i en gennemsigtig æske til hygiejnisk opbevaring, når de ikke er i brug.
  • Ørepropper med ledning kan bæres komfortabelt rundt om halsen i områder med lav støj
  • Glat, smudsafvisende overflade kan nemt rengøres med vand og sæbe
  • Opfylder standard EN 352-2 med yderligere krav S, V, W og E
  • Klar boks medfølger til hygiejnisk opbevaring, når den ikke er i brug
EN 352 Yderligere krav
  • S - Signalhøring i jernbaneoverbygningsbyggeri
  • V - Signalhøring i vejtrafik
  • W - Advarselssignal hørelse, generelt
  • E - Signalhøring for lokomotivførere i jernbanedrift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Limegrøn
ANSI S3.1974 Nej
Størrelse Fast
Til brug med (applikation) Byggeri, VVS og VVS
Model- Whisper+
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Med ledning Med ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Yderligere krav S, V, W, E
Inkluderer Etui i lommestørrelse