Få mere at vide
uvex 2111 Whisper+ Detec Genanvendelige ørepropper
Artikelnummer. p-7221931 Shop alle Uvex produkter
Emballagetype:
Mini boks
Stikboks
Pakningsstørrelse:
50 par
Artikelnummer. 17220332
Brand: uvex 2111239
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den glatte, smudsafvisende overflade på hviskeørepropper kan nemt rengøres med sæbe og vand for at forhindre potentielle øreskader forårsaget af snavspartikler. Let genkendelig, både visuelt og af maskiner, på grund af deres slående blå farve og integrerede metalkugle.
  • Ørepropper med ledning kan bæres komfortabelt rundt om halsen i områder med lav støj
  • Glat, smudsafvisende overflade kan nemt rengøres med vand og sæbe
  • Integrerede metaldele og lys blå farve bruges til identifikation under produktionen
  • Opfylder standard EN 352-2 med yderligere krav S, V, W og E1
  • Klar boks medfølger til hygiejnisk opbevaring, når den ikke er i brug
EN 352 Yderligere krav
  • S - Signalhøring i jernbaneoverbygningsbyggeri
  • V - Signalhøring i vejtrafik
  • W - Advarselssignal hørelse, generelt
  • E1 - Signalhøring for lokomotivførere i jernbanedrift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
ANSI S3.1974 Nej
Størrelse Fast
Model- Whisper+ Detec
Emballagetype Stikboks
Par pr pakke 50
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Med ledning Med ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Yderligere krav S, V, W, E1
Inkluderer Etui i lommestørrelse