Få mere at vide
uvex 2111 Whisper+ Detec Genanvendelige ørepropper
Artikelnummer. 17220332 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Emballagetype:
Mini boks
Stikboks
Pakningsstørrelse:
50 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype unitSize
17220332 Stikboks -
17230332 Mini boks 50 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17220332 Leverandør uvex Leverandørnr. 2111239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00 DKK
    796.33 DKK / 50 par
    Spare 65.67 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den glatte, smudsafvisende overflade på hviskeørepropper kan nemt rengøres med sæbe og vand for at forhindre potentielle øreskader forårsaget af snavspartikler. Let genkendelig, både visuelt og af maskiner, på grund af deres slående blå farve og integrerede metalkugle.
  • Ørepropper med ledning kan bæres komfortabelt rundt om halsen i områder med lav støj
  • Glat, smudsafvisende overflade kan nemt rengøres med vand og sæbe
  • Integrerede metaldele og lys blå farve bruges til identifikation under produktionen
  • Opfylder standard EN 352-2 med yderligere krav S, V, W og E1
  • Klar boks medfølger til hygiejnisk opbevaring, når den ikke er i brug
EN 352 Yderligere krav
  • S - Signalhøring i jernbaneoverbygningsbyggeri
  • V - Signalhøring i vejtrafik
  • W - Advarselssignal hørelse, generelt
  • E1 - Signalhøring for lokomotivførere i jernbanedrift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
ANSI S3.1974 Nej
Størrelse Fast
Model- Whisper+ Detec
Emballagetype Stikboks
Par pr pakke 50
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Med ledning Med ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
EN 352 Yderligere krav S, V, W, E1
Inkluderer Etui i lommestørrelse