Få mere at vide
uvex 2111 Hvisken Detec Genanvendelige ørepropper
Artikelnummer. p-7221933 Shop alle Uvex produkter
Emballagetype:
Mini boks
Stikboks
Artikelnummer. 17240332
Brand: uvex 2111261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den glatte, smudsafvisende overflade på hviskeørepropper kan nemt rengøres med sæbe og vand for at forhindre potentielle øreskader forårsaget af snavspartikler. Let genkendelig, både visuelt og af maskiner, på grund af deres slående blå farve og integrerede metalkugle.
  • Ørepropper med ledning kan bæres komfortabelt rundt om halsen i områder med lav støj
  • Glat, smudsafvisende overflade kan nemt rengøres med vand og sæbe
  • Integrerede metaldele og lys blå farve bruges til identifikation under produktionen
  • Klar boks medfølger til hygiejnisk opbevaring, når den ikke er i brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
ANSI S3.1974 Nej
Ledningsfarve Blå
Størrelse Lille
Model- Hviske Detec
Emballagetype Mini boks
Par pr pakke 50
Noise Reduction Rating (NRR) 23 dB
Med ledning Med ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
Inkluderer Etui i lommestørrelse