Få mere at vide
uvex 2111 Hvisken Detec Genanvendelige ørepropper
Artikelnummer. 17240332 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Emballagetype:
Mini boks
Stikboks
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagetype
17240332 Mini boks
17250332 Stikboks
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17240332 Leverandør uvex Leverandørnr. 2111261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00 DKK
    748.34 DKK / 50 par
    Spare 63.66 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den glatte, smudsafvisende overflade på hviskeørepropper kan nemt rengøres med sæbe og vand for at forhindre potentielle øreskader forårsaget af snavspartikler. Let genkendelig, både visuelt og af maskiner, på grund af deres slående blå farve og integrerede metalkugle.
  • Ørepropper med ledning kan bæres komfortabelt rundt om halsen i områder med lav støj
  • Glat, smudsafvisende overflade kan nemt rengøres med vand og sæbe
  • Integrerede metaldele og lys blå farve bruges til identifikation under produktionen
  • Klar boks medfølger til hygiejnisk opbevaring, når den ikke er i brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
ANSI S3.1974 Nej
Ledningsfarve Blå
Størrelse Lille
Model- Hviske Detec
Emballagetype Mini boks
Par pr pakke 50
Noise Reduction Rating (NRR) 23 dB
Med ledning Med ledning
Stikform Oval
Produkttype Ørepropper
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Dielektrisk Nej
EN 352.2002 EN 352-2
Inkluderer Etui i lommestørrelse