Få mere at vide
uvex 2111 One2Click ørepropdispenser og magnetisk holder
Artikelnummer. 17270332 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Med ledning:
Nej
Artikelnummer. Med ledning
17270332 Nej
1 options
Artikelnummer. 17270332 Leverandør uvex Leverandørnr. 2111988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00 DKK
    429.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 35.48 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
En letanvendelig, robust øreprop-dispenser med en magnetisk holder for at eliminere behovet for boring eller skruning.
  • Nem installation på enhver magnetisk overflade på grund af den vedhæftede magnetiske plade
  • Kontrolleret frigørelsesmekanisme sikrer, at det korrekte antal propper dispenseres hver gang
  • Gennemsigtigt design gør det nemt at bestemme, hvornår der er behov for en genopfyldning
  • Drypbakke forhindrer ørepropper i at falde ned på gulvet
  • Tilstrækkelig kapacitet til at forsyne store produktionsområder med høreværn
  • Holder op til 600 par Uvex™ engangs ørepropper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mål (D x B x H) Indvendig 180 x 170 x 480 mm
Størrelse Fast
Til brug med (udstyr) Uvex™ Engangs ørepropper uden ledning
Holder 600 par
Model- One2Click
Vægt (metrisk) 1.4 kg
Noise Reduction Rating (NRR) na
Med ledning Nej
Stikform Oval
Produkttype Dispenser med magnetisk holder
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Dielektrisk Nej
Materiale SBC
Stil one2click Dispenser
Montering Magnetisk
Sammenfoldelig Nej
Porttype Kontrolleret frigivelse