Få mere at vide
uvex 2111 magnetisk holder til One2Click øreprop-dispenser
Artikelnummer. 17280332 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Engangs:
Genanvendelig
Artikelnummer. Engangs
17280332 Genanvendelig
1 options
Artikelnummer. 17280332 Leverandør uvex Leverandørnr. 2111989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 DKK
    391.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.55 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Eftermonteringssæt med høj klæbekraft til fastgørelse på alle typer magnetiske overflader. Til brug med Uvex One2Click øreprop-dispensere (2112000).
  • Eftermonteringssæt til Uvex One2Click øreprop dispensere
  • Høj klæbekraft hæfter på alle magnetiske overflader
  • Ingen boring eller skruning nødvendig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) One2Click øreprop dispenser
Model- One2Click
Produkttype Magnetisk holder
Engangs Genanvendelig
Materiale Aluminium
Montering Magnetisk
EN 352.2002 EN 352-2