Få mere at vide
KGW Isotherm™ 21000mL store isolerende Dewar-kolber
Artikelnummer. 10200841
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
21 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10200841 21 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10200841 Leverandør KGW Isotherm™ Leverandørnr. 1244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9897.17 DKK
    8480.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 1416.89 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 280mm
Til brug med (applikation) Opbevaring og transport af temperaturfølsomme varer f.eks. tøris (CO2)
Højde (metrisk) Indvendig 480mm
Højde (metrisk) 615mm
Inkluderer Quick release klemme
Kapacitet (metrisk) 21 l
Diameter (metrisk) Indvendig 250 mm
Materiale Borosilikatglas