Få mere at vide
21-O-Acetyl Dexamethason, TRC
Artikelnummer. 30316442
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30316442 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA168480100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Dexamethasone Acetate
CAS 1177-87-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C24 H31 F O6
Mængde 100 mg
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-acetate (6CI,8CI), (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α-Methyl-9α-fluoroprednisolone 21-acetate, Dalalone DP, Dalalone LA, Decadron LA, Decadronal, Dectancyl, Dex-Cortidelt acetate, Dexa-Cortisyl, Dexamethasone 21-acetate, Dexamethasone acetate, Fortecortin, Fortecortin (crystal suspension), NSC 39471
InChI formel InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
IUPAC navn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 434.5
Formel vægt 434.2105
Procent renhed >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.