missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-O-Acetyl 6a-Hydroxy Cortisol, TRC

Artikelnummer. 30324746
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324746 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA178875100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-O-Acetyl 6alpha-Hydroxy Cortisol
CAS 67012-81-1
Molekylær formel C23H32O7
Mængde 100 mg
Synonym 6alpha,17-Dihydroxy-corticosterone 21-Acetate, (6alpha,11beta)-21-(Acetyloxy)-6,11,17-trihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 6alpha,11beta,17,21-Tetrahydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate
InChI formel InChI=1S/C23H32O7/c1-12(24)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(26)16-8-13(25)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h8,14-15,17-18,20,26-27,29H,4-7,9-11H2,1-3H3/t14-,15-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-oxo-2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6,11,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 420.5
Formel vægt 420.2148
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.