Få mere at vide
21-Hydroxypregnenolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Hydroxypregnenolone |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h3,14-18,22-23H,4-12H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 332.2351 |