Få mere at vide
21-Hydroxypregna-1,4,16-trien-3,11,20-trion (>85%), TRC
Artikelnummer. 30391402
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30391402 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30391402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95221050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 21-Hydroxypregna-1,4,16-triene-3,11,20-trione
CAS 102447-86-9
Molekylær formel C21H24O4
Mængde 50 mg
Synonym 16-Dehydro 17-Dehydroxy Prednisone
InChI formel InChI=1S/C21H24O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h6-9,14-15,19,22H,3-5,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,19+,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC=C2C(=O)CO)CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S)-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,12,14,15-hexahydro-6H-cyclopenta[a]fenantren-3,11-dion
Molekylvægt (g/mol) 340.41
Formel vægt 340.1675