missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
21-Hydroxy Deschloromometasone Furoate (Impurity) Mometasone Furoate Impurity H, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Chloro-11beta,21-dihydroxy-16alpha-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H31ClO7/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(30)8-9-24(16,2)26(18,28)21(31)13-25(19,3)27(15,22(32)14-29)35-23(33)20-5-4-10-34-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,21,29,31H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| Formel vægt | 502.1758 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?