Få mere at vide
21-Desmethyl (17Alpha)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one, TRC
Artikelnummer. 30366532
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30366532 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30366532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2935302.5MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 21-Desmethyl (17alpha)-21-Hydroxy-4-chloro-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one
CAS 2503144-99-6
Molekylær formel C20H27ClO2
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27ClO2/c1-19(11-22)9-7-13-12-3-4-16-18(21)17(23)8-10-20(16,2)15(12)6-5-14(13)19/h12,15,22H,3-11H2,1-2H3/t12-,15-,19?,20?/m0/s1
SMIL [H][C@]12[C@@](C(CC[C@@]3(C)CO)=C3CC2)([H])CCC4=C(Cl)C(CC[C@@]41C)=O
IUPAC navn (8R,9S,10R,17R)-4-chloro-17-(hydroxymethyl)-10,17-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 334.88
Formel vægt 334.17