missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
21-Desmethyl (17a)-21-Hydroxy-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Desmethyl (17alpha)-21-Hydroxy-17-methyl-18-norpregna-4,13-dien-3-one |
| CAS | 1978330-68-5 |
| Molekylær formel | C20H28O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-19(12-21)9-8-16-15-4-3-13-11-14(22)7-10-20(13,2)18(15)6-5-17(16)19/h11,15,18,21H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,18-,19?,20-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@@]3([C@](C4=C(CC3)C(CO)(C)CC4)(CCC1=CC(=O)CC2)[H])[H] |
| IUPAC navn | (8R,10R,17R)-17-(hydroxymethyl)-10,17-dimethyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vægt | 300.21 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?