missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-Deschloromethyl-21-O-Ethoxycarbonyl Loteprednol Etabonate, TRC

Artikelnummer. 30371569
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371569 25 mg
30375050 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89512025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 133991-62-5
Molekylær formel C26H34O9
Molekylvægt (g/mol) 490.54
Synonym (11beta,17alpha)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic Acid Anhydride with Ethyl Hydrogen Carbonate, Prednisolone Dicarbonate
SMIL CCOC(=O)OC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)OC(=O)OCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Deschloromethyl-21-O-Ethoxycarbonyl Loteprednol Etabonate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34O9/c1-5-32-22(30)34-21(29)26(35-23(31)33-6-2)12-10-18-17-8-7-15-13-16(27)9-11-24(15,3)20(17)19(28)14-25(18,26)4/h9,11,13,17-20,28H,5-8,10,12,14H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20+,24-,25-,26-/m0/s1
Formel vægt 490.2203
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.