Få mere at vide
21-Desacetyldeflazacort, Mikromol™
Artikelnummer. 30051735
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051735 25 mg
17923826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051735 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1224.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
21-Desacetyldeflazacort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 21-Desacetyl Deflazacort
CAS 13649-57-5
Analyt- eller komponentnavne 21-Desacetyl Deflazacort
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H29 N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 21-Desacetyldeflazacort, Deacetyldeflazacort, Deflazacortalcohol, L 6485, 11beta,21-Dihydroxy-2'-methyl-5'betaH-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, (11beta,16beta)-11,21-dihydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 5'betaH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11beta,21-dihydroxy-2'-methyl- (8CI), (11beta,16beta)-11,21-Dihydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, Deflazacort Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C23H29NO5/c1-12-24-23(18(28)11-25)19(29-12)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-21(13,2)20(15)17(27)10-22(16,23)3/h6-8,15-17,19-20,25,27H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1
SMIL CC1=N[C@@]2([C@@H](C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1)C(=O)CO
Molekylvægt (g/mol) 399.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 399.2046 g/mol