Få mere at vide
21-Desacetyl Deflazacort, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Desacetyl Deflazacort |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO5/c1-12-24-23(18(28)11-25)19(29-12)9-16-15-5-4-13-8-14(26)6-7-21(13,2)20(15)17(27)10-22(16,23)3/h6-8,15-17,19-20,25,27H,4-5,9-11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vægt | 399.2046 |
| Procent renhed | >95% |