Få mere at vide
21-Desacetyl Anecortave, TRC
Artikelnummer. 30364846
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364846 100 mg
30351137 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364846 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD288340100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10184-70-0
Molekylær formel C21 H28 O4
Molekylvægt (g/mol) 344.44
Synonym Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, 17,21-dihydroxy-, 17,21-Dihydroxypregna-4,9(11)-diene-3,20-dione, AL 4940
IUPAC navn (8S,10S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,12,14,15,16-oktahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 21-Desacetyl Anecortave
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h6,11,15,17,22,25H,3-5,7-10,12H2,1-2H3/t15-,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 344.1988