Få mere at vide
21-Desacetoxydeflazacort, Mikromol™
Beskrivelse
21-Desacetoxydeflazacort
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Deacetoxydeflazacort |
| CAS | 13649-88-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 21-Deacetoxydeflazacort |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H29 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 21-Desacetoxydeflazacort, (11beta,16beta)-11-Hydroxy-2'-methyl-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 5'betaH-Pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11beta-hydroxy-2'-methyl- (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO4/c1-12(25)23-19(28-13(2)24-23)10-17-16-6-5-14-9-15(26)7-8-21(14,3)20(16)18(27)11-22(17,23)4/h7-9,16-20,27H,5-6,10-11H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.48 |
| Vis mere |