missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-Deoxyprednisolon, TRC

Artikelnummer. 30008086
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008086 10 mg
30007545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD24985510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20423-99-8
Molekylær formel C21 H28 O4
Molekylvægt (g/mol) 344.44
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17-dihydroxy- (7CI,8CI), (11β)-11,17-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Deoxyprednisolone, Deprodone, Desolone, 11β,17-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Deoxyprednisolone
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Deoxyprednisolone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h6,8,10,15-18,24-25H,4-5,7,9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 344.1988
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.