missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-Dehydrocorticosterone (mixture of the aldehyde and the hydrated form), TRC

Artikelnummer. 30009537
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009537 250 mg
30005969 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD229160250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20287-97-2
Molekylær formel C21 H28 O4
Molekylvægt (g/mol) 344.44
Synonym Pregn-4-en-21-al, 11-hydroxy-3,20-dioxo-, (11β)-, Pregn-4-en-21-al, 11β-hydroxy-3,20-dioxo- (7CI,8CI), 11β-Hydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-21-al, 21-Dehydrocorticosterone
IUPAC navn 2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetaldehyde
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Dehydrocorticosterone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,11,14-17,19,24H,3-8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 344.1988
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.