missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-Dehydro Isoflupredone, TRC

Artikelnummer. 30360977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360977 1 mg
30362258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2292001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 805-14-1
Molekylær formel C21H25FO5
Molekylvægt (g/mol) 394.43388
Synonym 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al
IUPAC navn 2-((8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoacetaldehyde and(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-(2,2-dihydroxyacetyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@@]12[C@](C(C([H])=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O→C[C@@]56[C@](C(C(O)O)=O)(O)CC[C@@]5([H])[C@]7([H])CCC8=CC(C=C[C@]8(C)[C@@]7(F)[C@@H](O)C6)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Dehydro Isoflupredone
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27FO6.C21H25FO5/c1-18-7-5-12(23)9-11(18)3-4-14-13-6-8-20(28,16(25)17(26)27)19(13,2)10-15(24)21(14,18)22;1-18-7-5-13(24)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(27,17(26)11-23)19(14,2)10-16(25)21(15,18)22/h5,7,9,13-15,17,24,26-28H,3-4,6,8,10H2,1-2H3;5,7,9,11,14-16,25,27H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18-,19-,20-,21-;14-,15-,16-,18-,19-,20-,21-/m00/s1
Formel vægt 394.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.