missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-Dehydro Flumethasone, TRC

Artikelnummer. 30358616
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358616 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22942050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Dehydro Flumethasone
CAS 65751-65-7
Molekylær formel C22 H26 F2 O5
Mængde 50 mg
Synonym (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al
InChI formel InChI=1S/C22H26F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,10-11,13-14,16-17,27,29H,6,8-9H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C=O
IUPAC navn 2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 408.436
Formel vægt 408.175
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.