missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

21-Dehydro Betamethasone (mixture of the aldehyde and the hydrated form), TRC

Artikelnummer. 30365916
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365916 500 mg
30366429 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD229285500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 61558-12-1
Molekylær formel C22 H27 F O5
Molekylvægt (g/mol) 390.45
Synonym Pregna-1,4-dien-21-al, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxo-, (11β,16β)-, (11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, Betamethasone-21-aldehyde, 21-Dehydro Betamethasone, 21-Dehydrobetamethasone
IUPAC navn 2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetaldehyde
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 21-Dehydro Betamethasone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,11-12,15-17,26,28H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 390.1843
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.