Få mere at vide
21-Deacetoxy Deflazacort, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 21-Deacetoxydeflazacort |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO4/c1-12(25)23-19(28-13(2)24-23)10-17-16-6-5-14-9-15(26)7-8-21(14,3)20(16)18(27)11-22(17,23)4/h7-9,16-20,27H,5-6,10-11H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vægt | 383.2097 |