Få mere at vide
21-klor-9-fluor-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion (Clobetasol), Mikromol™
Artikelnummer. 18080670
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18080670 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18080670 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0200.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion (Clobetasol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Clobetasol
CAS 25122-41-2
Analyt- eller komponentnavne Clobetasol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C22 H28 Cl F O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clobetasol, 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Clobetasol Propionate Imp. G (EP), Betamethasone Imp. B (EP), Ph Eur Clobetasol Propionate Impurity G, CCI 4650, Clobetasol, CCI18747, CCI6990, CCI1822, USP Clobetasol propionate Related Compound A, Betamethasone Impurity B, Clobetasol Propionate Impurity G
InChI formel InChI=1S/C22H28ClFO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
IUPAC navn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloracetyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 410.91
Mængde 100 mg
Formel vægt 410.166 g/mol