Få mere at vide
21-klor-9-fluor-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion (Clobetasol), Mikromol™
Beskrivelse
21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion (Clobetasol)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clobetasol |
| CAS | 25122-41-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Clobetasol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22 H28 Cl F O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Clobetasol, 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Clobetasol Propionate Imp. G (EP), Betamethasone Imp. B (EP), Ph Eur Clobetasol Propionate Impurity G, CCI 4650, Clobetasol, CCI18747, CCI6990, CCI1822, USP Clobetasol propionate Related Compound A, Betamethasone Impurity B, Clobetasol Propionate Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28ClFO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloracetyl)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Vis mere |