Få mere at vide
21-Klor-9-fluor-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregn-4-en-3,20-dion 17-Propionat, TRC
Artikelnummer. 30134252
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134252 250 mg
30004602 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134252 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366305250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25120-99-4
Molekylær formel C25 H34 Cl F O5
Molekylvægt (g/mol) 468.99
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (11β,16β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-, 17-propionate (8CI), 21-Chloro-9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Propanoate (1,2-Dihydroclobetasol 17-Propionate), Clobetasol propionate EP Imp. D
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloracetyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoat
SMIL CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,2-Dihydroclobetasol 17-Propionate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h11,14,17-19,29H,5-10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formel vægt 468.2079