Få mere at vide
21-Chloro-9,11beta-epoxy-17-hydroxy-16alpha-methyl-9beta-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 18041100
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18041100 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.160025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
21-Chloro-9,11beta-epoxy-17-hydroxy-16alpha-methyl-9beta-pregna-1,4-diene-3,20-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17alpha-Hydroxy-21-chloro-9beta,11beta-epoxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 83881-08-7
Analyt- eller komponentnavne 17alpha-Hydroxy-21-chloro-9beta,11beta-epoxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 Cl O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 0Mometasone Furoate Impurity Q
InChI formel InChI=1S/C22H27ClO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h4,6-7,12,15-16,18,26H,5,8-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
Molekylvægt (g/mol) 390.9
Mængde 25 mg
Formel vægt 390.1598 g/mol