Få mere at vide
21-Chloro-9,11beta-epoxy-17-hydroxy-16alpha-methyl-9beta-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Mikromol™
Beskrivelse
21-Chloro-9,11beta-epoxy-17-hydroxy-16alpha-methyl-9beta-pregna-1,4-diene-3,20-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 17alpha-Hydroxy-21-chloro-9beta,11beta-epoxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 83881-08-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 17alpha-Hydroxy-21-chloro-9beta,11beta-epoxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H27 Cl O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 0Mometasone Furoate Impurity Q |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h4,6-7,12,15-16,18,26H,5,8-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.9 |
| Vis mere |